Fluorescein ≥90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L13251.22
L13251.36
L13251.22EA
36.5
EUR
L13251.22
L13251.36
Fluorescein ≥90%
Fluorescein
Purity: 90+%
CAS No.: 2321-07-5
Molecular Formula: C20H12O5
Formula Weight: 332.32
Melting Point: 320°
Beilstein Reference: 94324
Merck Reference: 14,4159
MDL No.: MFCD00005050
Formel:
C₂₀H₁₂O₅ Schmelzpunkt: 320 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005050 CAS-Nummer: 2321-07-5 EINECS: 219-031-8 Merck Index: 14,4159 |