Kaliumcyanid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cyankalium, Zyankali
L13273.22
L13273.36
L13273.22EA
31.1
EUR
L13273.22
L13273.36
Kaliumcyanid ≥97%
Kaliumcyanid
Purity: 97+%
CAS No.: 151-50-8
Molecular Formula: CKN
Formula Weight: 65.12
Melting Point: 634°
Boiling Point: 1625°
Merck Reference: 14,7626
UN No.: 1680
MDL No.: MFCD00011397
Formel:
KCN Siedepunkt: 1625 °C Schmelzpunkt: 634 °C Dichte: 1,52 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011397 CAS-Nummer: 151-50-8 EINECS: 205-792-3 UN: 1680 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,7626 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...