Natrium 99%, Stäbe, mit einem schützenden Film aus Ölkohlenwasserstoff

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

L13285.36
L13285.36EA 110 EUR
L13285.36
Natrium 99%, Stäbe, mit einem schützenden Film aus Ölkohlenwasserstoff
Sodium

Purity: 99% CAS No.: 7440-23-5 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 98° Boiling Point: 881° Merck Reference: 14,8570 MDL No.: MFCD00085307

Formel: Na
Siedepunkt: 881 °C
Schmelzpunkt: 98 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085307
CAS-Nummer: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,8570

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR