Perchlorsäure 70%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Überchlorsäure

L13298.AP
L13298.APEA 88.3 EUR
L13298.AP
Perchlorsäure 70%
Perchlorsäure
Formel: HClO₄
Molecular Weight: 100.46 g/mol
Siedepunkt: 160…181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –112.2 °C
Dichte: 1.53…1.768 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 1873
ADR: 5.1 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR