Polysorbat 80
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L13315.AE L13315.AP L13315.0F
L13315.AEEA 29.4 EUR
L13315.AE L13315.AP L13315.0F
Polysorbat 80
Polysorbat 80
CAS No.: 9005-65-6 Flash Point: 149°(300°F) Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 100° Merck Reference: 14,7582 MDL No.: MFCD00082107
Siedepunkt: >100 °C
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 1,064
Flammpunkt: >149 °C (300 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 14,7582