1-Boc-piperazin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
L13363.06 L13363.14 L13363.03
L13363.06EA 124 EUR
L13363.06 L13363.14 L13363.03
1-Boc-piperazin ≥99%
1-Boc-piperazin
Purity: 99% CAS No.: 57260-71-6 Molecular Formula: C9H18N2O2 Formula Weight: 186.26 Melting Point: 44-48° Beilstein Reference: 879985
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Schmelzpunkt: 44…48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075265
CAS-Nummer: 57260-71-6