1,1,3,3-Tetramethyl-2-thioharnstoff ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetramethylthioharnstoff, Tetramethyl-2-thioharnstoff, N,N,N',N'-Tetramethylthioharnstoff
L13392.06
L13392.14
L13392.06EA
23.2
EUR
L13392.06
L13392.14
1,1,3,3-Tetramethyl-2-thioharnstoff ≥98%
1,1,3,3-Tetramethyl-2-thioharnstoff
Purity: 98%
CAS No.: 2782-91-4
Molecular Formula: C5H12N2S
Formula Weight: 132.23
Flash Point: 190°(374°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 1744916
MDL No.: MFCD00008324
Formel:
C₅H₁₂N₂S Molecular Weight: 132.23 g/mol Siedepunkt: 245 °C Schmelzpunkt: 75…77 °C Flammpunkt: 190 °C (374 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008324 CAS-Nummer: 2782-91-4 EINECS: 220-488-0 |