1,4-Dimethoxy-2-fluorbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L13505.06
L13505.06EA 78.8 EUR
L13505.06
1,4-Dimethoxy-2-fluorbenzol ≥97%
1,4-Dimethoxy-2-fluorobenzene
Purity: 97% CAS No.: 82830-49-7 Molecular Formula: C8H9FO2 Formula Weight: 156.16 Refractive Index: 1.5045 Melting Point: 23-26° Boiling Point: 119-121°/40mm Beilstein Reference: 6387735 MDL No.: MFCD00042487
Formel: C₈H₉FO₂
Siedepunkt: 119…121 °C (40 mmHg)
Schmelzpunkt: 23…26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042487
CAS-Nummer: 82830-49-7