2-(Dimethylamino)ethyl-acrylat 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ) 0,1%
L13506.AE
L13506.AP
L13506.AC
L13506.AEEA
79.4
EUR
L13506.AE
L13506.AP
L13506.AC
2-(Dimethylamino)ethyl-acrylat 98% stabilisiert
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate
Stab. with ca 0.1% 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 2439-35-2
Molecular Formula: C7H13NO2
Formula Weight: 143.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4380
Melting Point: -60°
Boiling Point: 64°/12mm
Beilstein Reference: 1099119
UN No.: UN3302
MDL No.: MFCD00038233
Formel:
C₇H₁₃NO₂ Siedepunkt: 64 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: –60 °C Dichte: 0,943 Flammpunkt: 62 °C (144 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00038233 CAS-Nummer: 2439-35-2 EINECS: 219-460-0 UN: 3302 ADR: 6.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...