3-Chinolincarbaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chinolincarboxaldehyd
L13815.03
L13815.06
L13815.MD
L13815.03EA
115
EUR
L13815.03
L13815.06
L13815.MD
3-Chinolincarbaldehyd ≥98%
3-Chinolincarbaldehyd
Purity: 98+%
CAS No.: 13669-42-6
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 68-71°
Beilstein Reference: 113269
Formel:
C₁₀H₇NO Molecular Weight: 157.17 g/mol Schmelzpunkt: 68…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006768 CAS-Nummer: 13669-42-6 EINECS: 237-147-7 |