(S)-(+)-2-Dibenzylamino-3-phenyl-1-propanol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L13916.06
L13916.06EA 34.6 EUR
L13916.06
(S)-(+)-2-Dibenzylamino-3-phenyl-1-propanol 99%
(S)-(+)-2-Dibenzylamino-3-phenyl-1-propanol
Purity: 99% CAS No.: 111060-52-7 Molecular Formula: C23H25NO Formula Weight: 331.46 Melting Point: 72-74° Beilstein Reference: 7253058 Optical Rotation: +8.5° (c=4 in methanol) MDL No.: MFCD00191984
Formel: C₂₃H₂₅NO
Molecular Weight: 331,46 g/mol
Schmelzpunkt: 72…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191984
CAS-Nummer: 111060-52-7