2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L14014.36
L14014.22
L14014.36EA
67.3
EUR
L14014.36
L14014.22
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure ≥98%
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 4767-03-7
Molecular Formula: C5H10O4
Formula Weight: 134.13
Melting Point: 187-191°
Beilstein Reference: 1756385
Merck Reference: 14,3253
MDL No.: MFCD00004199
Formel:
C₅H₁₀O₄ Schmelzpunkt: 187…191 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004199 CAS-Nummer: 4767-03-7 EINECS: 225-306-3 Merck Index: 14,3253 |