Amberlite® XAD4 Ionenaustauscher
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L14142.22 L14142.36
L14142.22EA 37.3 EUR
L14142.22 L14142.36
Amberlite® XAD4 Ionenaustauscher
Amberlite® XAD4
CAS No.: 37380-42-0 MDL No.: MFCD00132704
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132704
CAS-Nummer: 37380-42-0
Merck Index: 14,382