6-Amino-1-hexanol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Aminohexan-1-ol
L14157.06
L14157.06EA
60.9
EUR
L14157.06
6-Amino-1-hexanol 97%
6-Amino-1-hexanol
Purity: 97%
CAS No.: 4048-33-3
Molecular Formula: H2N(CH2)6OH
Formula Weight: 117.19
Flash Point: 133°(271°F)
Melting Point: 55-58°
Boiling Point: 136-139°/30mm
Beilstein Reference: 1732524
MDL No.: MFCD00008241
Formel:
C₆H₁₅NO Molecular Weight: 117,19 g/mol Siedepunkt: 136…139 °C (30 mmHg) Schmelzpunkt: 55…58 °C Flammpunkt: 133 °C (271 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008241 CAS-Nummer: 4048-33-3 EINECS: 223-748-1 |