3',4'-Dihydroxyflavon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)chromen-4-on, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-4-benzopyron
L14161.MC
L14161.MCEA
64.7
EUR
L14161.MC
3',4'-Dihydroxyflavon ≥97%
3',4'-Dihydroxyflavon
Purity: 97%
CAS No.: 4143-64-0
Molecular Formula: C15H10O4
Formula Weight: 254.24
Melting Point: 249-252°
Beilstein Reference: 212540
Formel:
C₁₅H₁₀O₄ Molecular Weight: 254.24 g/mol Schmelzpunkt: 249…252 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017600 CAS-Nummer: 4143-64-0 |