(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: D(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, D(-)-Valinol
L14166.03 L14166.06
L14166.03EA 45.5 EUR
L14166.03 L14166.06
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol ≥98%
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Purity: 98% CAS No.: 4276-09-9 Molecular Formula: C5H13NO Formula Weight: 103.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.4550 Melting Point: 30-34° Boiling Point: 189-190° Beilstein Reference: 1719138 Optical Rotation: -11° (c=10 in water) MDL No.: MFCD00064297
Formel: C₅H₁₃NO
Molecular Weight: 103.16 g/mol
Siedepunkt: 189…190 °C
Schmelzpunkt: 30…34 °C
Dichte: 0.931
Flammpunkt: 78 °C (172 °F)
MDL: MFCD00064297
CAS-Nummer: 4276-09-9