4-(Dimethylamino)benzoylchlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L14176.06
L14176.14
L14176.06EA
42.2
EUR
L14176.06
L14176.14
4-(Dimethylamino)benzoylchlorid 97%
4-(Dimethylamino)benzoylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 4755-50-4
Molecular Formula: C9H10ClNO
Formula Weight: 183.64
Melting Point: 142-148°
Beilstein Reference: 1100858
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00236039
Formel:
C₉H₁₀ClNO Siedepunkt: 180 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 142…148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236039 CAS-Nummer: 4755-50-4 UN: 3261 ADR: 8,II |