2,4,6-Trichlorbenzoesäure ≥94%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4,6-TBA
L14191.06
L14191.06EA
43.6
EUR
L14191.06
2,4,6-Trichlorbenzoesäure ≥94%
2,4,6-Trichlorbenzoesäure
Purity: 94%
CAS No.: 50-43-1
Molecular Formula: C7H3Cl3O2
Formula Weight: 225.46
Melting Point: 162-164°
Beilstein Reference: 1874127
Formel:
C₇H₃Cl₃O₂ Molecular Weight: 225,46 g/mol Schmelzpunkt: 162…164 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060699 CAS-Nummer: 50-43-1 |