1,2-Diethoxyethan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L14283.AE
L14283.AP
L14283.AEEA
39.3
EUR
L14283.AE
L14283.AP
1,2-Diethoxyethan ≥98%
1,2-Diethoxyethan
Purity: 98%
CAS No.: 629-14-1
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 19°(66°F)
Refractive Index: 1.3920
Melting Point: -74°
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 1732917
UN No.: 1153
MDL No.: MFCD00009253
Formel:
C₆H₁₄O₂ Siedepunkt: 120…121 °C Schmelzpunkt: –74 °C Dichte: 0,842 Flammpunkt: 19 °C (66 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009253 CAS-Nummer: 629-14-1 EINECS: 211-076-1 UN: 1153 ADR: 3,II |