1,2-Diethoxyethan ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

L14283.AE L14283.AP
L14283.AEEA 39.3 EUR
L14283.AE L14283.AP
1,2-Diethoxyethan ≥98%
1,2-Diethoxyethan

Purity: 98% CAS No.: 629-14-1 Molecular Formula: C6H14O2 Formula Weight: 118.18 Flash Point: 19°(66°F) Refractive Index: 1.3920 Melting Point: -74° Boiling Point: 120-121° Beilstein Reference: 1732917 UN No.: 1153 MDL No.: MFCD00009253

Formel: C₆H₁₄O₂
Siedepunkt: 120…121 °C
Schmelzpunkt: –74 °C
Dichte: 0,842
Flammpunkt: 19 °C (66 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009253
CAS-Nummer: 629-14-1
EINECS: 211-076-1
UN: 1153
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR