Triethylammoniumdihydrogentrifluorid (∼37% HF)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Triethylamin Trishydrofluorid, Triethylamin Trihydrofluorid
L14417.06
L14417.14
L14417.22
L14417.06EA
28.9
EUR
L14417.06
L14417.14
L14417.22
Triethylammoniumdihydrogentrifluorid (∼37% HF)
Triethylammonium dihydrogentrifluoride
CAS No.: 73602-61-6
Molecular Formula: C6H15N.3HF
Formula Weight: 161.21
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.3915
Melting Point: -29°
Boiling Point: 70°/15mm
Beilstein Reference: 5522945
UN No.: 1790
MDL No.: MFCD00043294
Formel:
C₆H₁₈F₃N Molecular Weight: 161.21 g/mol Siedepunkt: 70 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: –29 °C Dichte: 0.990 Flammpunkt: 87 °C (188 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043294 CAS-Nummer: 73602-61-6 EINECS: 277-550-5 UN: 1790 ADR: 8 II |