N,N-Dimethylcyclohexylamin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L14521.AC L14521.AE
L14521.ACEA 25.9 EUR
L14521.AC L14521.AE
N,N-Dimethylcyclohexylamin ≥98%
N,N-Dimethylcyclohexylamin
Purity: 98+% CAS No.: 98-94-2 Molecular Formula: C8H17N Formula Weight: 127.23 Flash Point: 39°(102°F) Refractive Index: 1.4540 Melting Point: -60° Boiling Point: 160-161° Beilstein Reference: 1919922 UN No.: 2264 MDL No.: MFCD00003844
Formel: C₈H₁₇N
Siedepunkt: 160…161 °C
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,849
Flammpunkt: 39 °C (102 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003844
CAS-Nummer: 98-94-2
EINECS: 202-715-5
UN: 2264
ADR: 8,II