(R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentandiol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L14523.03
L14523.03EA 91.8 EUR
L14523.03
(R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentandiol ≥98%
(R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentandiol
Purity: 98+% CAS No.: 99210-90-9 Molecular Formula: C6H14O2 Formula Weight: 118.18 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4275 Boiling Point: 197° Beilstein Reference: 6051650 Optical Rotation: -21° (neat) MDL No.: MFCD00064275
Formel: C₆H₁₄O₂
Siedepunkt: 197 °C
Dichte: 0,920
Flammpunkt: 93 °C (199 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064275
CAS-Nummer: 99210-90-9