Celite® Standard Super-cel, Filterhilfsmittel AW

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Celite 521AW, filter aid

L14552.36
L14552.36EA 59.8 EUR
L14552.36
Celite® Standard Super-cel, Filterhilfsmittel AW
Celite® Standard Super-cel, Filterhilfsmittel

CAS No.: 61790-53-2 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00132803

Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132803
CAS-Nummer: 61790-53-2
EINECS: 319-127-6
Merck Index: 14,4973

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR