4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L14554.03 L14554.06
L14554.03EA 71.8 EUR
L14554.03 L14554.06
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 16261-80-6 Molecular Formula: C10H6F6O3 Formula Weight: 288.15 Odour: Odourless Melting Point: 122-126° Beilstein Reference: 2148278 MDL No.: MFCD00236043
Formel: C₁₀H₆F₆O₃
Schmelzpunkt: 122…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236043
CAS-Nummer: 16261-80-6