Methyl-4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L14622.06
L14622.06EA
63.2
EUR
L14622.06
Methyl-4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate 99%
Methyl-4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate
Purity: 99%
CAS No.: 39493-62-4
Molecular Formula: C9H12O4
Formula Weight: 184.19
Melting Point: 122-124°
Beilstein Reference: 5258501
MDL No.: MFCD01075661
Formel:
C₉H₁₂O₄ Molecular Weight: 184,19 g/mol Schmelzpunkt: 122…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01075661 CAS-Nummer: 39493-62-4 |