4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L14728.03 L14728.MD
L14728.03EA 154 EUR
L14728.03 L14728.MD
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine 98%
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Purity: 98% CAS No.: 128143-89-5 Molecular Formula: C15H10ClN3 Formula Weight: 267.72 Melting Point: 148-152° Beilstein Reference: 3613386 MDL No.: MFCD00191930
Formel: C₁₅H₁₀ClN₃
Schmelzpunkt: 148…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191930
CAS-Nummer: 128143-89-5