Sodium bromoacetate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L14983.06
L14983.14
L14983.06EA
32.7
EUR
L14983.06
L14983.14
Sodium bromoacetate 98%
Sodium bromoacetate
Purity: 98%
CAS No.: 1068-52-6
Molecular Formula: BrCH2CO2Na
Formula Weight: 160.93
Odour: Odourless
Melting Point:
Formel:
BrCH₂CO₂Na Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01311832 CAS-Nummer: 1068-52-6 ADR: 6.1,III |