Borwasserstoff-Trimethylamin-Komplex 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

L14994.06 L14994.14
L14994.06EA 29.2 EUR
L14994.06 L14994.14
Borwasserstoff-Trimethylamin-Komplex 97%
Borwasserstoff-Trimethylamin-Komplex

Purity: 97% CAS No.: 75-22-9 Molecular Formula: (CH3)3N.BH3 Formula Weight: 72.95 Flash Point: 64°(147°F) Melting Point: 93-95° Boiling Point: 172° Beilstein Reference: 3905060 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00012420

Formel: C₃H₁₂BN
Siedepunkt: 172 °C
Schmelzpunkt: 93…95 °C
Dichte: 0,81
Flammpunkt: 64 °C (147 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012420
CAS-Nummer: 75-22-9
EINECS: 200-850-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR