Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 20% ∼1.06 M in THF / Ethylbenzol
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid, HMDS Lithiumsalz, N-Lithiohexamethyldisilazan, HMDS-Li
L15012.AE
L15012.AEEA
85.5
EUR
L15012.AE
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 20% ∼1.06 M in THF / Ethylbenzol
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid
Packaged in resealable septum cap bottle
CAS No.: 4039-32-1
Molecular Formula: C6H18LiNSi2
Formula Weight: 167.33
Flash Point: -17°(1°F)
Beilstein Reference: 8136861
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00008261
Formel:
C₆H₁₈LiNSi₂ Molecular Weight: 167,33 g/mol Dichte: 0,891 Flammpunkt: –17 °C (1 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008261 CAS-Nummer: 4039-32-1 EINECS: 223-725-6 UN: 2924 ADR: 3,II |