Polysorbat 60

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Sorbitanmonostearat, ethoxyliert, Sorbitanmonooctadecanoat, ethoxyliert, Polyethylenglycol-sorbitan-monostearat, Polyoxyethylen-sorbitan-monostearat

L15031.AE L15031.AP
L15031.AEEA 22.9 EUR
L15031.AE L15031.AP
Polysorbat 60
Polysorbat 60

CAS No.: 9005-67-8 Molecular Formula: C64H126O26 Flash Point: 150°(302°F) Merck Reference: 14,7582 MDL No.: MFCD01780110

Formel: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Dichte: 1.080
Flammpunkt: >150 °C (302 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01780110
CAS-Nummer: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4
Merck Index: 14,7582

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR