(2-Iodphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L15116.06
L15116.06EA
55.5
EUR
L15116.06
(2-Iodphenyl)essigsäure ≥98%
(2-Iodphenyl)essigsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 18698-96-9
Molecular Formula: C8H7IO2
Formula Weight: 262.05
Melting Point: 115-117°
Beilstein Reference: 2086800
Formel:
(C₆H₄I)CH₂COOH Schmelzpunkt: 115…117 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00046546 CAS-Nummer: 18698-96-9 |