3-Thiophenethanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(2-Hydroxyethyl)thiophen, Thiophen-3-ethanol, 2-(3-Thienyl)ethanol
L15138.06
L15138.06EA 84.4 EUR
L15138.06
3-Thiophenethanol ≥98%
3-Thiophenethanol
Purity: 98% CAS No.: 13781-67-4 Molecular Formula: C6H8OS Formula Weight: 128.19 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5530 Boiling Point: 110-111°/14mm Beilstein Reference: 107080 MDL No.: MFCD00009766
Formel: C₆H₈OS
Molecular Weight: 128,19 g/mol
Siedepunkt: 110…111 °C (14 mmHg)
Dichte: 1,159
Flammpunkt: 92 °C (197 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009766
CAS-Nummer: 13781-67-4
EINECS: 237-434-7