Rhodium(II)acetat dimer ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L15152.04
L15152.MC
L15152.ME
L15152.04EA
2172
EUR
L15152.04
L15152.MC
L15152.ME
Rhodium(II)acetat dimer ≥98%
Rhodium(II)acetat dimer
Purity: 98+%
CAS No.: 15956-28-2
Molecular Formula: C8H12O8Rh2
Formula Weight: 441.99
Odour: Odourless
Melting Point: 205°
MDL No.: MFCD00003538
Formel:
C₈H₁₂O₈Rh₂ Schmelzpunkt: 205 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003538 CAS-Nummer: 15956-28-2 EINECS: 240-084-8 |