Montmorillonite
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L15160.30
L15160.30EA
34.3
EUR
L15160.30
Montmorillonite
Montmorillonite
CAS No.: 1318-93-0
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00132796
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00132796 CAS-Nummer: 1318-93-0 EINECS: 215-288-5 Merck Index: 14,6260 |