Bis(cyclopentadienyl)zirkoniumchlorhydrid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Bis(cyclopentadienyl)zirconium(IV) chloride hydride, Schwartz's Reagent, Bis(cyclopentadienyl)zirconium chloride hydride
L15164.06
L15164.06EA 122 EUR
L15164.06
Bis(cyclopentadienyl)zirkoniumchlorhydrid 95%
Bis(cyclopentadienyl)zirkoniumchlorhydrid
Purity: 95% CAS No.: 37342-97-5 Molecular Formula: C10H11ClZr Formula Weight: 257.87 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 300° UN No.: 3131 MDL No.: MFCD02089401
Formel: C₁₀H₁₁ClZr
Molecular Weight: 257,87 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
MDL: MFCD02089401
CAS-Nummer: 37342-97-5
EINECS: 253-479-5
UN: 3131
ADR: 4.3,II
Merck Index: 14,8396