4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L15194.03 L15194.06 L15194.14
L15194.03EA 52.1 EUR
L15194.03 L15194.06 L15194.14
4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure ≥98%
4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 59016-93-2 Molecular Formula: C7H9BO3 Formula Weight: 151.96 Melting Point: ca 280° Beilstein Reference: 2831413
Formel: C₇H₉BO₃
Schmelzpunkt: ∼ 280 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792672
CAS-Nummer: 59016-93-2