3-Fluoro-DL-valine 94%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L15334.MC
L15334.MCEA
160
EUR
L15334.MC
3-Fluoro-DL-valine 94%
3-Fluoro-DL-valine
Purity: 94%
CAS No.: 43163-94-6
Molecular Formula: C5H10FNO2
Formula Weight: 135.14
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 2350377
MDL No.: MFCD00077549
Formel:
C₅H₁₀FNO₂ Molecular Weight: 135,14 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 250 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077549 CAS-Nummer: 43163-94-6 |