2,3-Dibromofuran 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Calciumcarbonat 0,5%
Stab. with 0.5% calcium carbonate
Purity: 97%
CAS No.: 30544-34-4
Molecular Formula: C4H2Br2O
Formula Weight: 225.87
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Refractive Index: 1.5470
Boiling Point: 75-78°/75mm
Beilstein Reference: 107511
MDL No.: MFCD01074839
Formel:
C₄H₂Br₂O Siedepunkt: 75…78 °C (75 mmHg) Dichte: 2,000 Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD01074839 CAS-Nummer: 30544-34-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...