Cycloheptylacetic acid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L15553.03 L15553.06
L15553.03EA 63.4 EUR
L15553.03 L15553.06
Cycloheptylacetic acid 99%
Cycloheptylacetic acid
Purity: 99% CAS No.: 4401-20-1 Molecular Formula: C9H16O2 Formula Weight: 156.23 Refractive Index: 1.4725 Melting Point: 14-15° Boiling Point: 110-112°/1mm Beilstein Reference: 1935484 MDL No.: MFCD01075701
Formel: C₉H₁₆O₂
Siedepunkt: 110…112 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 14…15 °C
Dichte: 1,023
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075701
CAS-Nummer: 4401-20-1