4-Hydroxyphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L15594.03 L15594.06
L15594.03EA 56.8 EUR
L15594.03 L15594.06
4-Hydroxyphenylboronsäure ≥97%
4-Hydroxyphenylboronsäure
Purity: 97% CAS No.: 71597-85-8 Molecular Formula: C6H7BO3 Formula Weight: 137.93 Melting Point: ca 285° dec. Beilstein Reference: 2963491
Formel: C₆H₇BO₃
Schmelzpunkt: ∼ 285 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01074628
CAS-Nummer: 71597-85-8