Ethyl-4-amino-1-piperidincarboxylat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester
L15866.06
L15866.06EA 32.2 EUR
L15866.06
Ethyl-4-amino-1-piperidincarboxylat 98%
Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate
Purity: 98% CAS No.: 58859-46-4 Molecular Formula: C8H16N2O2 Formula Weight: 172.23 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.4830 Boiling Point: 118-120°/6mm Beilstein Reference: 388597 MDL No.: MFCD00006484
Formel: C₈H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 172,23 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C (6 mmHg)
Dichte: 1,004
Flammpunkt: 78 °C (172 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006484
CAS-Nummer: 58859-46-4
EINECS: 261-472-3