2,6-Dimethyl-4-heptanon ≥90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Isobutylketon
L16015.AE
L16015.AP
L16015.0F
L16015.AEEA
24.1
EUR
L16015.AE
L16015.AP
L16015.0F
2,6-Dimethyl-4-heptanon ≥90%
2,6-Dimethyl-4-heptanon
Purity:
Formel:
C₉H₁₈O Siedepunkt: 163…173 °C Schmelzpunkt: –42 °C Dichte: 0,809 Flammpunkt: 47 °C (117 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008940 CAS-Nummer: 108-83-8 EINECS: 203-620-1 UN: 1224 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...