Niob(V)ethanolat 99.9% (Metall-Basis)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

L16031.03 L16031.06
L16031.03EA 51.3 EUR
L16031.03 L16031.06
Niob(V)ethanolat 99.9% (Metall-Basis)
Niob(V)ethanolat

Purity: 99.9% CAS No.: 3236-82-6 Molecular Formula: Nb(OC2H5)5 Formula Weight: 318.21 Flash Point: 36°(97°F) Refractive Index: 1.5160 Melting Point: 6° Boiling Point: 140-142°/0.1mm Beilstein Reference: 3678883 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00015122

Formel: C₁₀H₂₅NbO₅
Siedepunkt: 140…142 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 6 °C
Dichte: 1,258
Flammpunkt: 36 °C (97 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015122
CAS-Nummer: 3236-82-6
EINECS: 221-795-2
UN: 2924
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR