4-[(Trifluormethyl)thio]anilin ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

L16067.03 L16067.06 L16067.14
L16067.03EA 24.7 EUR
L16067.03 L16067.06 L16067.14
4-[(Trifluormethyl)thio]anilin ≥98%
Formel: C₇H₆F₃NS
Siedepunkt: 103 °C (11 mmHg)
Dichte: 1,344
Flammpunkt: 106 °C (222 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040926
CAS-Nummer: 372-16-7
EINECS: 206-744-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR