Methyl-pentafluorphenylcarbonat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L16107.06
L16107.06EA 77.5 EUR
L16107.06
Methyl-pentafluorphenylcarbonat 97%
Methyl-pentafluorphenylcarbonat
Purity: 97% CAS No.: 36919-03-6 Molecular Formula: C8H3F5O3 Formula Weight: 242.10 Melting Point: 27-31° Boiling Point: 84°/3mm Beilstein Reference: 2289710 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD01075723
Formel: C₈H₃F₅O₃
Siedepunkt: 84 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 27…31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075723
CAS-Nummer: 36919-03-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III