3-Bromothiophene-2-carboxamide 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L16138.03
L16138.03EA
145
EUR
L16138.03
3-Bromothiophene-2-carboxamide 99%
3-Bromothiophene-2-carboxamide
Purity: 99%
CAS No.: 78031-18-2
Molecular Formula: C5H4BrNOS
Formula Weight: 206.06
Melting Point: 106-108°
Beilstein Reference: 4937660
MDL No.: MFCD00173835
Formel:
C₅H₄BrNOS Schmelzpunkt: 106…108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173835 CAS-Nummer: 78031-18-2 |