2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazin ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinon (HQ)
L16274.18
L16274.18EA 29.7 EUR
L16274.18
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazin ≥98% stabilisiert
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazin
Stabilized with 100 ppm hydroquinone
Purity: 98% CAS No.: 101-37-1 Molecular Formula: C12H15N3O3 Formula Weight: 249.27 Flash Point: 166°(331°F) Melting Point: 25-28° Boiling Point: 149-150°/4mm UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00006049
Formel: C₁₂H₁₅N₃O₃
Siedepunkt: 149…150 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 25…28 °C
Dichte: 1,11
Flammpunkt: 166 °C (331 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006049
CAS-Nummer: 101-37-1
EINECS: 202-936-7
UN: 3077
ADR: 9,III