N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,1',1'',1'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetrakis(propan-2-ol), Ethylenediamine-N,N,N',N'-tetra-2-propanol
L16280.AE
L16280.AP
L16280.AEEA
30.4
EUR
L16280.AE
L16280.AP
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin 99%
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin
Purity: 99%
CAS No.: 102-60-3
Molecular Formula: C14H32N2O4
Formula Weight: 292.42
Flash Point:
Formel:
C₁₄H₃₂N₂O₄ Molecular Weight: 292.42 g/mol Siedepunkt: 240 °C (10 mmHg) Dichte: 1.030 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004534 CAS-Nummer: 102-60-3 EINECS: 203-041-4 |