3-Methyl-4-isoxazolcarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L16307.03
L16307.03EA 202 EUR
L16307.03
3-Methyl-4-isoxazolcarbonsäure ≥98%
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 17153-20-7 Molecular Formula: C5H5NO3 Formula Weight: 127.10 Melting Point: 185-187° Beilstein Reference: 114157
Formel: C₅H₅NO₃
Schmelzpunkt: 185…187 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318161
CAS-Nummer: 17153-20-7